Merck
ADVH97EBD559
AChemBlock
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl difluoro(4-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-2-15-9(14)10(12,13)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
QTJOXVLRFWKBMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u138822-ethyl-2-2-difluoro-2-4-fluorophenyl-acetate.html
Synonym
ethyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u138822-ethyl-2-2-difluoro-2-4-fluorophenyl-acetate.html