Merck
ADVH97AC7062
AChemBlock
5-Ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
Iupac Name
5-ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-7-3-4-9-8(5-7)6-10(12)11-9/h3-6,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
JULIULQFHRSYPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u105528-5-ethyl-1-3-dihydro-2h-indol-2-one.html
Synonym
5-ethylindolin-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105528-5-ethyl-1-3-dihydro-2h-indol-2-one.html