Merck
ADVH97AC6ED6
AChemBlock
tert-Butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-4-5-8(12)9(13)6-7/h4-6,13H,12H2,1-3H3
InChI Key
SBFQWHNQHIREJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u104733-tert-butyl-4-amino-3-hydroxybenzoate.html
Synonym
tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u104733-tert-butyl-4-amino-3-hydroxybenzoate.html