Merck
ADVH94547E37
AChemBlock
N-(1-hydroxynaphthalen-5-yl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.3
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-hydroxynaphthalen-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-16-11-5-8-13-14(16)9-4-10-15(13)18-17(20)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H,(H,18,20)
InChI Key
HKDCEJXTXUQIQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93389-n-1-hydroxynaphthalen-5-yl-benzamide.html
Synonym
n-(5-hydroxynaphthalen-1-yl)benzamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93389-n-1-hydroxynaphthalen-5-yl-benzamide.html