Merck
ADVH9454756B
AChemBlock
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.13
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-12-11-8-4-5-9-16(11)13(15-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
ULKZZBGVTIZXSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html