Merck
ADVH9454729B
AChemBlock
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
InChI Key
MDCXOIKCXHEYQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html
Synonym
2-(naphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1h-imidazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t92488-2-naphthalen-1-yl-4-5-dihydro-1h-imidazole.html