Merck
ADVH9454726A
AChemBlock
N'-(1-adamantyl)ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.32
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(1-adamantyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H22N2/c13-1-2-14-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,14H,1-8,13H2
InChI Key
IQMUFNISQFPZJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Synonym
n1-(adamantan-1-yl)ethane-1,2-diamine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html