Merck
ADVH94545DEC
AChemBlock
(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.05
MDL番号:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O4/c1-10(2,3)17-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11(15)16/h4-6,15-16H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI Key
VTWBZVDHQCJRAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at -20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
Synonym
(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html