Merck
ADVH7F383516
AChemBlock
5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.66
MDL番号:
Iupac Name
5,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-6-4-8-7(9(12)5-6)2-1-3-10(8)13;/h4-5,10H,1-3,13H2;1H
InChI Key
ADAKOZOQLXJQTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87420-5-7-difluoro-1-2-3-4-tetrahydronaphthalen-1-amine-hydrochloride.html
Synonym
5^7-difluoro-1^2^3^4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87420-5-7-difluoro-1-2-3-4-tetrahydronaphthalen-1-amine-hydrochloride.html