Merck
ADVH7F38341E
AChemBlock
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-17-13(16)10-7-9-5-4-8-3-2-6-14-11(8)12(9)15-10/h2-7,15H,1H3
InChI Key
GEODGDMMLTYIFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Synonym
methyl 1h-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html