Merck
ADVH7F3828D3
AChemBlock
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
398.34
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
Inchi Code
1S/C6H2ClFI2O/c7-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)8/h1,11H
InChI Key
YMGXVCKQWUFUDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69432-4-chloro-3-fluoro-2-6-diiodophenol.html
Synonym
4-chloro-3-fluoro-2,6-diiodophenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69432-4-chloro-3-fluoro-2-6-diiodophenol.html