Merck
ADVH7F38173D
AChemBlock
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-7-3-8(4-7,5-7)6(9)10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OSKWOYVMQBXOHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45163-methyl-3-methylbicyclo-1-1-1-pentane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45163-methyl-3-methylbicyclo-1-1-1-pentane-1-carboxylate.html