Merck
ADVH7F380C42
AChemBlock
1-(2-Aminophenyl)-3-azetidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-8-3-1-2-4-9(8)11-5-7(12)6-11/h1-4,7,12H,5-6,10H2
InChI Key
LGNUSWKZIGYTSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html
Synonym
1-(2-aminophenyl)azetidin-3-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42946-1-2-aminophenyl-3-azetidinol.html