Merck
ADVH7F3802F3
AChemBlock
Cbz-L-Leucinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.33
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-11(2)8-13(9-16)15-14(17)18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13,16H,8-10H2,1-2H3,(H,15,17)/t13-/m0/s1
InChI Key
YGARWTHXCINBQM-ZDUSSCGKSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
Synonym
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html