Merck
ADVH7F37FCF6
AChemBlock
Methyl 6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)picolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)picolinate
Inchi Code
1S/C13H9Cl3N2O2/c1-20-13(19)10-3-2-7(12(17)18-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,18)
InChI Key
GEGKWPBAXXXQEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32357-methyl-6-amino-5-2-3-5-trichlorophenyl-picolinate.html
Synonym
methyl 6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)picolinate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32357-methyl-6-amino-5-2-3-5-trichlorophenyl-picolinate.html