Merck
ADVH7F37FCDA
AChemBlock
5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNOS/c1-3-4(6)9-5(7-3)8-2/h1-2H3
InChI Key
CJNSKAXSXFPZPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32215-5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole.html
Synonym
5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32215-5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole.html