Merck
ADVH7F37C848
AChemBlock
N-Fmoc-4-bromo-L-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
505.37
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C26H21BrN2O4/c27-21-10-5-11-22-24(21)15(13-28-22)12-23(25(30)31)29-26(32)33-14-20-18-8-3-1-6-16(18)17-7-2-4-9-19(17)20/h1-11,13,20,23,28H,12,14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI Key
OUMZDLOCSOPQHB-QHCPKHFHSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white powder
Product Link
https://www.achemblock.com/t97061-n-fmoc-4-bromo-l-tryptophan.html
Synonym
(s)-2-((((9h-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-bromo-1h-indol-3-yl)propanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97061-n-fmoc-4-bromo-l-tryptophan.html