Merck
ADVH49B81FA2
AChemBlock
2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]pyrrole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-6-8-4-3-7-2-1-5-9(7)8/h3-4,6H,1-2,5H2
InChI Key
XDRGCZAFSAFSLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow to dark brown liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74777-2-3-dihydro-1h-pyrrolizine-5-carbaldehyde.html
Synonym
2,3-dihydro-1h-pyrrolizine-5-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74777-2-3-dihydro-1h-pyrrolizine-5-carbaldehyde.html