Merck
ADVH303C246A
AChemBlock
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-9-4(5(10)11-2)3-8-6(9)7/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
InChI Key
AGTFPPSFIJQSLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html