Merck
ADVH303C2309
AChemBlock
benzyl (R)-(1-(methoxy(methyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
benzyl (1R)-2-[methoxy(methyl)amino]-1-methyl-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-10(12(16)15(2)18-3)14-13(17)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,9H2,1-3H3,(H,14,17)/t10-/m1/s1
InChI Key
JJWLCBIYQXRMNO-SNVBAGLBSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q61785-benzyl-r-1-methoxy-methyl-amino-1-oxopropan-2-yl-carbamate.html
Synonym
benzyl (r)-(1-(methoxy(methyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q61785-benzyl-r-1-methoxy-methyl-amino-1-oxopropan-2-yl-carbamate.html