Merck
ADVH14DBE4CC
AChemBlock
5-bromo-3,3-dimethyl-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c1-9(2)7-5(11-8(9)13)3-4-6(10)12-7/h3-4H,1-2H3,(H,11,13)
InChI Key
OQTXMUJCSNKYCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p47414-5-bromo-3-3-dimethyl-1h-2h-3h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-2-one.html
Synonym
5-bromo-3,3-dimethyl-1,3-dihydro-2h-pyrrolo[3,2-b]pyridin-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47414-5-bromo-3-3-dimethyl-1h-2h-3h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-2-one.html