Merck
ADVH14DBDF05
AChemBlock
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.16
MDL番号:
Iupac Name
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(10-4-6)2-9-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h9H,1-4H2;(H,6,7)
InChI Key
UVMYPEYYQIKQPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html
Synonym
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html