Merck
ADVH0430A960
AChemBlock
2-iodo-5-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.02
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
XOODLNRDHSTOQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29967-2-iodo-5-methylpyridine.html
Synonym
2-iodo-5-methylpyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29967-2-iodo-5-methylpyridine.html