Merck
ADVH0430A765
AChemBlock
3-chloroisoquinolin-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-7-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-4-6-1-2-8(12)3-7(6)5-11-9/h1-5,12H
InChI Key
VSVGOEPXVJBHEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
Synonym
3-chloroisoquinolin-7-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html