Merck
ADV638390309
AChemBlock
1,1-Difluoropropan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.55
MDL番号:
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F2N.ClH/c1-2(6)3(4)5;/h2-3H,6H2,1H3;1H
InChI Key
XCDBHLMHUYKGAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8440-1-1-difluoropropan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
1,1-difluoropropan-2-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8440-1-1-difluoropropan-2-amine-hydrochloride.html