Merck
ADV465750654
AChemBlock
1-tert-Butyl 6-methyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1,6-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
356.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 6-methyl 5-bromoindoline-1,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H18BrNO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-6-5-9-7-11(16)10(8-12(9)17)13(18)20-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
ALMIPSFOUKYMFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l13745-1-tert-butyl-6-methyl-5-bromo-2-3-dihydro-1h-indole-1-6-dicarboxylate.html
Synonym
1-(tert-butyl) 6-methyl 5-bromoindoline-1,6-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13745-1-tert-butyl-6-methyl-5-bromo-2-3-dihydro-1h-indole-1-6-dicarboxylate.html