Merck
AC5H98023745
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-N1,N3-di-o-tolyl-1,3-benzenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥85,300
ベンダーカタログ番号: SY285982-1G
¥85,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥85,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SY285982-1G
¥85,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-N1,N3-di-o-tolylbenzene-1,3-diamine
Inchi Code
1S/C21H22N2/c1-15-9-4-6-11-18(15)22-20-13-8-14-21(17(20)3)23-19-12-7-5-10-16(19)2/h4-14,22-23H,1-3H3
InChI Key
UCHCBUSHBBJQLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY285982&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY285982.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)