Merck
AC5H706BF17C
Accela ChemBio Inc.
2-Methoxy-5-methylphenylacetic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-3-4-9(13-2)8(5-7)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
GHVGGBAEPWMNGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY151994&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY151994.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)