Merck
AC5388701291
Accela ChemBio Inc.
Methyl N-Cbz-morpholine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.29
MDL番号:
Iupac Name
4-benzyl 2-methyl 2,4-morpholinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO5/c1-18-13(16)12-9-15(7-8-19-12)14(17)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
InChI Key
BEYPAXFAPGHPIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid, or white to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY012019&attname=GoodsCode
ピクトグラム
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY012019.pdf