Merck
AC5372912211
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-Benzylmorpholine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,800
1 G
¥29,400
5 G
¥86,600
ベンダーカタログ番号: SY019999-250MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,800
1 G
¥29,400
5 G
¥86,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SY019999-250MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-benzyl-3-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-2-18-14(16)13-11-17-9-8-15(13)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI Key
XVXRZXOBIJTJTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019999&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY019999.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)