Merck
AC5372909704
Accela ChemBio Inc.
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)12-5-3-2-4-11(12)10-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI Key
RTVRHYSRKFDTFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005970&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY005970.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)