Merck
AC5372909694
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
ベンダーカタログ番号: SY005935-1G
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SY005935-1G
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
8-methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-8-4-2-3-6-7(16)5-9(11(12,13)14)15-10(6)8/h2-5H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
PJTJOLUVQOIHEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to off-white powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005935&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY005935.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)