Merck
AABH9A954173
AA BLOCKS, INC.
Chromium(III) acetate hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,100
100 G
¥15,700
250 G
¥24,700
500 G
¥26,600
ベンダーカタログ番号: AA003OTB-25G
¥12,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,100
100 G
¥15,700
250 G
¥24,700
500 G
¥26,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
609.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA003OTB-25G
¥12,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Inchi Code
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;2*-3;+3;;/p-9
InChI Key
LYPCKRWZFVWSAW-UHFFFAOYSA-E
保管温度
RT
Purity
24%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/39430-51-8
Synonym
Chromium acetate hydroxide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=39430-51-8
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)