Merck
AABH9A21E190
AA BLOCKS, INC.
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥62,200
20 MG
¥65,100
50 MG
¥72,600
100 MG
¥79,800
500 MG
¥108,100
1 G
¥114,900
5 G
¥201,200
10 G
¥287,800
ベンダーカタログ番号: AA00H9NA-10MG
¥62,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥62,200
20 MG
¥65,100
50 MG
¥72,600
100 MG
¥79,800
500 MG
¥108,100
1 G
¥114,900
5 G
¥201,200
10 G
¥287,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.39
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00H9NA-10MG
¥62,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-adamantylmethyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C18H23NO2/c19-16-3-1-2-15(7-16)17(20)21-11-18-8-12-4-13(9-18)6-14(5-12)10-18/h1-3,7,12-14H,4-6,8-11,19H2
InChI Key
YLDZXYLXFPWIKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1020241-84-2
Synonym
1-Adamantylmethyl3-aminobenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1020241-84-2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)