Merck
AABH99A495F4
AA BLOCKS, INC.
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥135,700
1 G
¥149,400
5 G
¥287,800
10 G
¥391,200
ベンダーカタログ番号: AA00JBUR-500MG
¥135,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥135,700
1 G
¥149,400
5 G
¥287,800
10 G
¥391,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00JBUR-500MG
¥135,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-2-7-3-4-8-6-10(11(14)13-12)15-9(8)5-7/h6-7H,2-5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QESAJTHCEAJZJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/956576-53-7
Synonym
6-Ethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=956576-53-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)