Merck
AABH97D3FAC9
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥70,400
ベンダーカタログ番号: AA000VTH-100MG
¥70,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥70,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA000VTH-100MG
¥70,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-benzyl-1-bromo-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C16H13BrN2/c17-15-13-9-5-4-8-12(13)14(16(18)19-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H2,18,19)
InChI Key
LWMHXKNKIWSCRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/13130-81-9
Synonym
4-benzyl-1-bromoisoquinolin-3-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=13130-81-9
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)