Merck
AABH97D341D4
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥73,300
ベンダーカタログ番号: AA006CLY-5MG
¥73,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥73,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA006CLY-5MG
¥73,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)8-6(11)3-5(10)4-7(8)12/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChI Key
UBOJATHNUASNAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/90536-74-6
Synonym
Benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, ethyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=90536-74-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)