Merck
AABH97D2CAAD
AA BLOCKS, INC.
sodium 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) sulphonatosuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,600
100 G
¥19,100
ベンダーカタログ番号: AA00BV9V-25G
¥11,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,600
100 G
¥19,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
389.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00BV9V-25G
¥11,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-bis((4-methylpentan-2-yl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C16H30O7S.Na/c1-10(2)7-12(5)22-15(17)9-14(24(19,20)21)16(18)23-13(6)8-11(3)4;/h10-14H,7-9H2,1-6H3,(H,19,20,21);
InChI Key
XHEDTHUFPRAWPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
80%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2373-38-8
Synonym
Sodium bis(1,​3-​dimethylbutyl) sulfosuccinate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2373-38-8
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)