Merck
AABH97D27F06
AA BLOCKS, INC.
6-Bromospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥131,800
ベンダーカタログ番号: AA00IHBC-100MG
¥131,800
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥131,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00IHBC-100MG
¥131,800
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c13-8-1-2-10-9(7-8)12(17-11(16)15-10)3-5-14-6-4-12/h1-2,7,14H,3-6H2,(H,15,16)
InChI Key
LGBKBIZUZZZSIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/92926-60-8
Synonym
6-Bromospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=92926-60-8
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)