Merck
AABH97CE882C
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(Piperidine-1-sulfonyl)-phenyl]-piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: AA00J8NM-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.43
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00J8NM-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C15H23N3O2S/c19-21(20,18-10-2-1-3-11-18)15-6-4-14(5-7-15)17-12-8-16-9-13-17/h4-7,16H,1-3,8-13H2
InChI Key
FPONFHYRKJJMCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886506-36-1
Synonym
1-[4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]piperazine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886506-36-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)