Merck
AABH97CE8574
AA BLOCKS, INC.
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(piperazin-1-yl)ethyl]amino}ethylidene)cyclohexane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: AA00I68H-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.41
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00I68H-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-{[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino}ethylidene)-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C16H27N3O2/c1-12(18-6-9-19-7-4-17-5-8-19)15-13(20)10-16(2,3)11-14(15)21/h17-18H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
ZXGBNPPLONFGNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/329218-79-3
Synonym
5,5-Dimethyl-2-{1-[(2-piperazin-1-ylethyl)amino]ethylidene}cyclohexane-1,3-dione; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=329218-79-3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)