Merck
AABH97CE8483
AA BLOCKS, INC.
4-Methylquinazoline-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥106,200
ベンダーカタログ番号: AA00I4UK-500MG
¥106,200
在庫状況
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥106,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00I4UK-500MG
¥106,200
在庫状況
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-2-quinazolinethiol
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9(12)10-6/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
VSJBRYSRAMLVQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/25809-91-0
Synonym
4-methylquinazoline-2-thiol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=25809-91-0