Merck
AABH97CE7F93
AA BLOCKS, INC.
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥163,200
1 G
¥184,000
5 G
¥460,400
10 G
¥650,500
ベンダーカタログ番号: AA00HA8R-500MG
¥163,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥163,200
1 G
¥184,000
5 G
¥460,400
10 G
¥650,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00HA8R-500MG
¥163,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c10-8-1-2-9-7(5-8)6-11-3-4-12-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
InChI Key
VYHQHLWCSBUSBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1042628-09-0
Synonym
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1042628-09-0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)