Merck
AABH97CE7C73
AA BLOCKS, INC.
2-(pyrrolidine-1-sulfonyl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥135,700
1 G
¥149,400
5 G
¥287,800
ベンダーカタログ番号: AA00C89O-500MG
¥135,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥135,700
1 G
¥149,400
5 G
¥287,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA00C89O-500MG
¥135,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylsulfonyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S/c7-3-6-11(9,10)8-4-1-2-5-8/h1-7H2
InChI Key
JRFULQLOOJLLNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/31644-52-7
Synonym
Ethanamine, 2-(1-pyrrolidinylsulfonyl) hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=31644-52-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)