Merck
AABH97CE77B0
AA BLOCKS, INC.
4-ethylpiperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: AA000J6B-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,900
1 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA000J6B-500MG
¥121,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)3-5-9-6-4-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KXKKAGIATNDDON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1227465-48-6
Synonym
4-ethyl-4-piperidinecarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1227465-48-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)