Merck
AABH97CE44D3
AA BLOCKS, INC.
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-5-2-3-7-6(4-5)12-9(14-7)13-8(10)11/h2-4H,1H3,(H4,10,11,12,13)
InChI Key
GNJXROFFRNCGLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/332898-09-6
Synonym
N-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)guanidine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=332898-09-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)