Merck
AABH97CD9FB5
AA BLOCKS, INC.
4-N-NONYLOXYBENZALDEHYDE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(nonyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-18-16-11-9-15(14-17)10-12-16/h9-12,14H,2-8,13H2,1H3
InChI Key
OZWJLGGZWZZBKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/50262-46-9
Synonym
p-Nonyloxybenzaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=50262-46-9
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)