Merck
AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
InChI Key
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1394373-21-7
Synonym
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)