Merck
AABH9616CF02
AA BLOCKS, INC.
2-chloro-4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6ClN3.ClH/c8-7-3-6(11-10)2-1-5(7)4-9;/h1-3,11H,10H2;1H
InChI Key
HGFAAUDSQLSSNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/184163-39-1
Synonym
2-CHLORO-4-HYDRAZINYLBENZONITRILE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=184163-39-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)