Merck
AABH9616BD9B
AA BLOCKS, INC.
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one, 9-(diethylamino)-2-hydroxy-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥106,600
250 MG
¥161,800
1 G
¥396,300
ベンダーカタログ番号: AA002H4O-100MG
¥106,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥106,600
250 MG
¥161,800
1 G
¥396,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AA002H4O-100MG
¥106,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9-(diethylamino)-2-hydroxy-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Inchi Code
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)12-5-8-16-18(9-12)25-19-11-17(24)14-7-6-13(23)10-15(14)20(19)21-16/h5-11,23H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BQNBSFWYKVAWQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/188712-75-6
Synonym
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one,9-(diethylamino)-2-hydroxy-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=188712-75-6
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)